Principaux documents
PHL83250
β-Glucogallin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1-O-Galloyl-β-D-glucose, β-D-Glucopyranose 1-(3,4,5-trihydroxybenzoate), β-Glucogallin, 1-O-Galloyl-β-D-glucopyranose
10 MG
1 080,00 €
1 080,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 080,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H16O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 080,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C13H16O10/c14-3-7-9(18)10(19)11(20)13(22-7)23-12(21)4-1-5(15)8(17)6(16)2-4/h1-2,7,9-11,13-20H,3H2/t7-,9-,10+,11-,13+/m1/s1
Clé InChI
GDVRUDXLQBVIKP-HQHREHCSSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable