Principaux documents
PHL85753
Isoviolanthin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
6-C-Rhamnosyl 8-C-glucosylapigenin, 6-C-Rhamnosylvitexin, Apigenin 6-C-rhamnoside 8-C-glucoside, Vitexin 6-C-rhamnoside
10 MG
552,00 €
552,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
552,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H30O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
578.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
552,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c3[o]c(c[c](c3c(c(c2O)[C@@H]5O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]5O)O)O)C)O)=O)c4ccc(cc4)O)O)O)O)CO
Clé InChI
TWBWSPDILHVKEV-RSPRXDBDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3