Principaux documents
PHL83529
Orientin 2′′-galactoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2′′-O-Galactosylorientin
10 MG
433,00 €
433,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
433,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H30O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
610.52
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
433,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)c3c4c(c(cc3O)O)C(=O)C=C(O4)c5cc(c(cc5)O)O
InChI
1S/C27H30O16/c28-6-15-20(36)22(38)26(43-27-23(39)21(37)19(35)16(7-29)42-27)25(41-15)18-12(33)4-11(32)17-13(34)5-14(40-24(17)18)8-1-2-9(30)10(31)3-8/h1-5,15-16,19-23,25-33,35-39H,6-7H2/t15-,16+,19-,20-,21-,22+,23+,25+,26-,27-/m1/s1
Clé InChI
QQBFHNKJGBCSLG-KLYXJHKJSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable