Principaux documents
PHL85752
Isoscopoletin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
7-Methoxyesculetin
20 MG
301,00 €
301,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
301,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.17
Beilstein:
157280
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
301,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
COc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-9-5-8-6(4-7(9)11)2-3-10(12)14-8/h2-5,11H,1H3
Clé InChI
SYTYLPHCLSSCOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Isoscopoletin is a coumarin that is produced in many plant species by the demethylation of scoparone. It inhibits proliferation of both control and multidrug resistant leukemia cell lines. It also inhibits proliferation of hepatitis B virus in cellular systems.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3