PHL89787
Scoparone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
6,7-Dimethoxycoumarin, 6,7-Dimethylesculetin, O-Methylisoscopoletin, O-Methylscopoletin, Aesculetin dimethyl ether, Escoparone, Esculetin 6,7-dimethyl ether, Scoparone, Scopoletin methyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
143-145 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1OC
InChI
1S/C11H10O4/c1-13-9-5-7-3-4-11(12)15-8(7)6-10(9)14-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
GUAFOGOEJLSQBT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)