Principaux documents
PHL85726
Cirsimarin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyflavone 4′-glucoside, Cirsimaretin, Cirsimaritin 4′-glucoside, Cirsitakaoside
10 MG
504,00 €
504,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
504,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H24O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
504,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2ccc(cc2)c3[o]c4c([c](c3)=O)c(c(c(c4)OC)OC)O
InChI
1S/C23H24O11/c1-30-15-8-14-17(19(27)22(15)31-2)12(25)7-13(33-14)10-3-5-11(6-4-10)32-23-21(29)20(28)18(26)16(9-24)34-23/h3-8,16,18,20-21,23-24,26-29H,9H2,1-2H3/t16-,18-,20+,21-,23-/m1/s1
Clé InChI
RETJLKUBHXTIGH-FZFRBNDOSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3