Principaux documents
PHL84262
(−)-Syringaresinol 4-(2′′-apiosylglucoside)
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(-)-Syringaresnol-4-O-β-D-apiofuranosyl-(1→2)-β-D-glucopyranoside
10 MG
483,00 €
483,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
483,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H44O17
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
712.69
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
483,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]12[C@H](C3=CC(OC)=C(O)C(OC)=C3)OC[C@@]1([H])[C@H](C4=CC(OC)=C(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@]6([H])[C@H](O)[C@@](O)(CO)CO6)C(OC)=C4)OC2
InChI
1S/C33H44O17/c1-41-18-5-14(6-19(42-2)23(18)36)26-16-10-46-27(17(16)11-45-26)15-7-20(43-3)28(21(8-15)44-4)49-31-29(25(38)24(37)22(9-34)48-31)50-32-30(39)33(40,12-35)13-47-32/h5-8,16-17,22,24-27,29-32,34-40H,9-13H2,1-4H3/t16-,17-,22-,24-,25+,26+,27+,29-,30+,31?,32+,33-/m1/s1
Clé InChI
BUBVKRMIMSPLND-NUEFYBFQSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3