Principaux documents
PHL84261
Steviol 19-glucoside
phyproof® Reference Substance
10 MG
483,00 €
483,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
483,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H40O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
483,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC(=O)[C@]2([C@@H]3[C@]([C@H]4[C@]5(C[C@@](CC4)(C(=C)C5)O)CC3)(CCC2)C)C
InChI
1S/C26H40O8/c1-14-11-25-9-5-16-23(2,17(25)6-10-26(14,32)13-25)7-4-8-24(16,3)22(31)34-21-20(30)19(29)18(28)15(12-27)33-21/h15-21,27-30,32H,1,4-13H2,2-3H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20-,21+,23-,24-,25-,26+/m1/s1
Clé InChI
OQPOFZJZPYRNFF-CULFPKEHSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3