Principaux documents
PHL85836
Tormentic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2α,19α-Dihydroxyursolic acid, Tormentolic acid
10 MG
552,00 €
552,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
552,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H48O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
552,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@H](O)C(C)(C)[C@@](CC[C@]2(C)[C@]3([H])CC=C4[C@@]2(C)CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]4([H])[C@](C)(O)[C@H](C)CC5)([H])[C@]3(C)C1
InChI
1S/C30H48O5/c1-17-10-13-30(24(33)34)15-14-27(5)18(22(30)29(17,7)35)8-9-21-26(4)16-19(31)23(32)25(2,3)20(26)11-12-28(21,27)6/h8,17,19-23,31-32,35H,9-16H2,1-7H3,(H,33,34)/t17-,19-,20+,21-,22-,23+,26+,27-,28-,29-,30+/m1/s1
Clé InChI
OXVUXGFZHDKYLS-BLIWDXROSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable