78314
Ammonium formate solution
BioUltra, 10 M in H2O
Synonyme(s) :
Ammonium salt of formic acid, ammonium formate
125,00 €
About This Item
125,00 €
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
10 M in H2O
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
pH
6.0-8.0 (25 °C, 10 M in H2O)
Solubilité
H2O: 10 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
10 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.04
Chaîne SMILES
[NH4+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
Clé InChI
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter