PHL83749
Echiumine
phyproof® Reference Substance
421,00 €
About This Item
421,00 €
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N21[C@@H]([C@@H](CC2)OC(=O)\C(=C/C)\C)C(=CC1)COC(=O)[C@@](O)([C@H](O)C)C(C)C
InChI
1S/C20H31NO6/c1-6-13(4)18(23)27-16-8-10-21-9-7-15(17(16)21)11-26-19(24)20(25,12(2)3)14(5)22/h6-7,12,14,16-17,22,25H,8-11H2,1-5H3/b13-6-/t14-,16-,17-,20+/m1/s1
Clé InChI
MVWPTZQHBOWRTF-KJSUXLSRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3