Principaux documents
PHL89320
Tanshinone IIA
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,6,6-Trimethyl-6,7,8,9-tetrahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Dan Shen ketone
10 MG
199,00 €
199,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
199,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
199,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
Cc1coc2-c3ccc4c(CCCC4(C)C)c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C19H18O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
Clé InChI
HYXITZLLTYIPOF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Phenanthrenequinone constituent of Chinese medicinal herb Danshen (Salvia miltiorrhiza). Anti-inflammatory. Antioxidant. Cytotoxic against a variety of cell lines, inlcuding human glioma cells.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable