Principaux documents
PHL83481
Bavachalcone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Broussochalcone B
10 MG
477,00 €
477,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
477,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
477,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(cc(c(c1)O)C(=O)\C=C\c2ccc(cc2)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C20H20O4/c1-13(2)3-7-15-11-17(20(24)12-19(15)23)18(22)10-6-14-4-8-16(21)9-5-14/h3-6,8-12,21,23-24H,7H2,1-2H3/b10-6+
Clé InChI
BLZGPHNVMRXDCB-UXBLZVDNSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable