Principaux documents
PHL89809
Tiliroside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Astragalin 6"-trans-p-coumarate, Kaempferol 3-O-β-D-(6″-O-(E)-p-coumaroyl)glucopyranoside, Potengriffioside A
10 MG
326,00 €
326,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
326,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H26O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
594.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
326,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)cc5)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H26O13/c31-16-6-1-14(2-7-16)3-10-22(35)40-13-21-24(36)26(38)27(39)30(42-21)43-29-25(37)23-19(34)11-18(33)12-20(23)41-28(29)15-4-8-17(32)9-5-15/h1-12,21,24,26-27,30-34,36,38-39H,13H2/b10-3+/t21-,24-,26+,27-,30+/m1/s1
Clé InChI
DVGGLGXQSFURLP-VWMSDXGPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3