Principaux documents
PHL82501
Citral
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Beilstein:
1721871
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Densité de vapeur
5 (vs air)
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 200 °C)
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
229 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Clé InChI
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: melissa zingiber
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
98 °C - DIN 51758