Merck
Passer à
8.02489
Citral
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
Citral, 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 mL
Date d'expédition estimée le11 mai 2026DeMerck Life Science BV/SRL
27,30 €
250 mL
Date d'expédition estimée le11 mai 2026DeMerck Life Science BV/SRL
86,30 €
5 kg
Date d'expédition estimée le15 juin 2026DeMerck Life Science BV/SRL
402,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
226-394-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
27,30 €
Date d'expédition estimée le11 mai 2026Détails
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
<1 hPa ( 50 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
225 °C
potency
4950 mg/kg LD50, oral (Rat), 2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
4.3-9.9 % (v/v)
bp
227-229 °C/1013 hPa
mp
<-20 °C
transition temp
flash point 98 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
InChI key
WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.887 - 0.889
Identity (IR): passes test
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
PHL82501C8300715861
Citral phyproof&#174; Reference Substance
PHL82501
Citral
Citral analytical standard
Supelco
15861
Citral
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
<-20 °C
mp
-
mp
-
mp
-
bp
227-229 °C/1013 hPa
bp
229 °C (lit.)
bp
229 °C (lit.)
bp
229 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
208.4 °F - DIN 51758
flash_point_c
98 °C - DIN 51758
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
802489000504022536373713
802489025004022536373720
802489500004022536752075