Principaux documents
PHL80539
Sophocarpine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Br-].N21[C@@H]3[C@@H]([C@@H]4N(C[C@@H]3CCC2)C(=O)C=CC4)CCC1.[H+]
InChI
1S/C15H22N2O.BrH/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14;/h1,7,11-13,15H,2-6,8-10H2;1H/t11-,12+,13+,15-;/m0./s1
Clé InChI
NBBQEIQEBNYSFK-PUILLJIJSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable