Y0002013
Matrine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Matridin-15-one, Sophocarpidine
166,00 €
About This Item
166,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
matrine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1CCCC2C3CCCN4CCCC(CN12)C34
InChI
1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-/m0/s1
Clé InChI
ZSBXGIUJOOQZMP-JLNYLFASSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable