Principaux documents
PHL80438
Epoxybergamottin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
6′,7′-Epoxybergamottin, 4-[[(2E)-5-(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)-3-methyl-2-penten-1-yl]oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 5-(6′,7′-Epoxy)geranyloxypsoralen, Bergamottin 6′,7′-epoxide, Epoxybergamottin
10 MG
392,00 €
392,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
392,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H22O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.40
Beilstein:
7827230
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
392,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(O1)C=CC2=C1C=C(OC=C3)C3=C2OC/C=C(C)/CCC4C(C)(C)O4
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(4-6-18-21(2,3)26-18)8-10-24-20-14-5-7-19(22)25-17(14)12-16-15(20)9-11-23-16/h5,7-9,11-12,18H,4,6,10H2,1-3H3/b13-8+
Clé InChI
OOKSPQLCQUBEKU-MDWZMJQESA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable