Principaux documents
52641-U
Supelco
Tube SPE Discovery® DSC-NH2
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
20 EA
282,00 €
282,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
20 EA
282,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
282,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PE frit (20 μm)
polypropylene
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 2 g
Conditionnement
pk of 20
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
12 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
amino phase
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
70 Å pore size
pKa  
9.8
Capacité
~0.43 meq/g capacity
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
ion exchange
normal phase
Description générale
Mécanisme de rétention: Phase normale ou échange d′anions
Compatibilité avec les matrices: Solutions organiques ou aqueuses
  • Greffage polymérique, phase aminopropyl très polaire de nature (liaisons hydrogène) permettant de travailler à la fois en mode normal ou en mode échange d′ions
  • Un échangeur faible de pKa 9.8. A pH 7.8 ou en dessous, les groupements fonctionnels sont chargés positivement
  • Capacité en échange d′ions de ∼ 0.43 meq/g.
  • Permet un relargage facile des anions très forts tels que les acides sulfoniques qui peuvent être retenus de façon irréversible par les échangeurs d′anions forts
  • Peut être utilisé dans certaines applications en phase inverse (à cause du bras espaceur ethyl); néanmoins, il est utilisé de façon majoritaire comme échangeur d′ions ou en phase normale à cause de sa nature polaire
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>464.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 240 °C
N M Wade et al.
The British journal of nutrition, 124(4), 363-373 (2020-03-20)
Barramundi (Lates calcarifer) are a highly valued aquaculture species, and, as obligate carnivores, they have a demonstrated preference for dietary protein over lipid or starch to fuel energetic growth demands. In order to investigate how carnivorous fish regulate nutritional cues