O7006-1AMP
F.A.M.E. Mix RM-1
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Synonyme(s) :
AOCS Reference Mixtures, AOCS No. 1 (RM-1), Oil Reference Standard, AOCS No. 1, Oil Reference Standard, AOCS
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 100 mg (Neat)
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable