Principaux documents
F2053
Supelco
Carbofuran-3-hydroxy
analytical standard
Synonyme(s) :
Carbofuran-3-hydroxy
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.25
Numéro Beilstein :
1383873
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 50 mg
Fabricant/nom de marque
Chem Service, Inc.
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Chaîne SMILES 
CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)
Clé InChI
RHSUJRQZTQNSLL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges