CRM79601
2-Hydroxy-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid
TraceCERT®, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
α-Hydroxy-1H-1,2,4-triazole-1-propanoic acid
350,00 €
About This Item
350,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Racemate
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C(O)CN1N=CN=C1)=O
InChI
1S/C5H7N3O3/c9-4(5(10)11)1-8-3-6-2-7-8/h2-4,9H,1H2,(H,10,11)
Clé InChI
KJRGHGWETVMENC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3