Principaux documents
Flacons pour passeur Shimadzu
size 5 mL, O.D. × H 12 mm × 96 mm, thread for 10-425
About This Item
Matériaux
borosilicate glass N-51A
Conditionnement
pkg of 1 × 100 ea (27319-U)
pkg of 1 × 1000 ea (27320-U)
D.E. × H
12 mm × 96 mm
Taille
5 mL
Raccords
thread for 10-425
Description générale
Ce flacon d′échantillonnage de 5 mL conçu pour être utilisé avec le modèle Shimadzu ASI-5000 pour l′analyse automatisée du carbone organique total. Ce flacon est conçu pour être utilisé avec un bouchon fileté 10-425 qui permet aux flacons d′être suspendus dans le carroussel régulier à 78 flacons. La référence 2-7321 inclut le bouchon en polypropylène, attaché.
Informations légales
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation