BP303
Gemfibrozil impurity E
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(EZ)-2,2-Dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propene-1-yl)phenoxy]valeric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
gemfibrozil
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O(CCCC(C)(C)C(=O)O)c1c(cc(c(c1)C)\C=C\C)C
InChI
1S/C18H26O3/c1-6-8-15-11-14(3)16(12-13(15)2)21-10-7-9-18(4,5)17(19)20/h6,8,11-12H,7,9-10H2,1-5H3,(H,19,20)/b8-6+
Clé InChI
ZWBXHPOXWIJOJR-SOFGYWHQSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable