Principaux documents
93981
Supelco
Diol-functionalized Silica gel Chromatography Media
spherical, 200-360 mesh
100 G
214,00 €
1 KG
1 520,00 €
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
214,00 €
1 KG
1 520,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23201100
Nomenclature NACRES :
NB.21
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Diol-functionalized silica gel spherical,
Qualité
standard
Forme
powder
Composition
carbon content, 4.0-7.0%
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
~300 m2/g
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
diol-functionalized silica
Taille des particules
40-75 μm
Dimension de pores
110 Å pore size
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable