BP098
Cyclopenthiazide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
193,00 €
About This Item
193,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cyclopenthiazide
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S]1(=O)(=O)NC(Nc3c1cc(c(c3)Cl)[S](=O)(=O)N)CC2CCCC2
InChI
1S/C13H18ClN3O4S2/c14-9-6-10-12(7-11(9)22(15,18)19)23(20,21)17-13(16-10)5-8-3-1-2-4-8/h6-8,13,16-17H,1-5H2,(H2,15,18,19)
Clé InChI
BKYKPTRYDKTTJY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable