B8279
Ro-20-1724
≥98% (HPLC), solid, cAMP phosphodiesterase inhibitor
Synonyme(s) :
Ro 20-1724
About This Item
Produits recommandés
product name
4-(3-Butoxy-4-methoxybenzyl)imidazolidin-2-one, solid
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
ethanol: 7 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCOc1cc(CC2CNC(=O)N2)ccc1OC
InChI
1S/C15H22N2O3/c1-3-4-7-20-14-9-11(5-6-13(14)19-2)8-12-10-16-15(18)17-12/h5-6,9,12H,3-4,7-8,10H2,1-2H3,(H2,16,17,18)
Clé InChI
PDMUULPVBYQBBK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... LITAF(9516) , PDE4B(5142) , PRKAR1A(5573) , PRKAR1AP(5574) , PRKAR1B(5575) , PRKAR2A(5576) , PRKAR2B(5577)
rat ... Pde4a(25638)
Application
- as a cyclic adenosine monophosphate (cAMP) phosphodiesterase inhibitor to treat cells for the determination of intracellular cAMP levels
- as a component of serum-free medium
- as phosphodiesterase inhibitor in order to study the effects of protease-activated receptor-1 (PAR-1) activation on cAMP levels
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.