Principaux documents
53698
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
spherical, 200-360 mesh
Synonyme(s) :
Silica gel
1 KG
427,00 €
427,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
427,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23201100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
SB.52
427,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Gel de silice, 40-75 μm particle size
Qualité
high-purity grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
450-550 m2/g
Perte
~5% loss on drying
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
silica
Taille des particules
200-400 mesh
40-75 μm
Dimension de pores
0.7-0.9 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pH
~7 (5% in H2O, suspension)
pb
2230 °C
Pf
>1600 °C
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica.[1] It is exclusively used as a support material for the active titanium (III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation leading to form uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density.[2] Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)