89407
BDE No 209 solution
~50 μg/mL (Isooctane:Toluene 50:50), analytical standard
Synonyme(s) :
Decabromodiphenyl ether solution, Decabromodiphenyl oxide
208,00 €
About This Item
208,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
solution
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
~50 μg/mL (Isooctane:Toluene 50:50)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Brc1c(Br)c(Br)c(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C12Br10O/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22
Clé InChI
WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
The standard should be transferred to a clean and appropriate vial or flask using clean pipettes or micro pipettes. The vial should be immediately capped to avoid any loss or evaporation of the solvent.
After opening the ampoule, the standard should not be stored or kept in the ampoule. To preserve the integrity of the product, the standard should be transferred to an appropriate vial that must be capped and stored according to the recommendation on the Certificate of Analysis.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)