Principaux documents
SU860067
Supelco
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of × 100 ea
Synonyme(s) :
1.5 mL Vial Inserts
100 EA
23,50 €
23,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
23,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
23,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
conical clear glass
Conditionnement
pkg of × 100 ea
D.E. × H × D.I.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
Volume
0.1 mL
Description générale
Inserts for 1.5 mL large opening vials are clear glass conical inserts used with CTC LC PAL autosamplers.