Principaux documents
854973
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
blue cap, PTFE/red rubber septum, thickness 1.0 mm, pkg of 1000 ea
1000 EA
215,00 €
215,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 EA
215,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
215,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE/red rubber septum
blue cap
Dureté
60 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Épaisseur
1.0 mm