Principaux documents
27560-U
Supelco
Bouchon à vis (avec ouverture), pas de vis de 9 mm, avec joint
clear cap, PTFE/silicone/PTFE septum, pkg of 1000 ea
1000 EA
547,00 €
547,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 EA
547,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
547,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE/silicone/PTFE septum
clear cap
Caractéristiques
closure type clear polypropylene hole cap
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Description générale
Bouchon percé 9 mm en polypropylène, avec septum, pré-assemblé.