Principaux documents
854157
Supelco
Fiole Headspace, haut plat, fond plat
volume 50 mL, pkg of 93 ea
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Matériaux
clear glass
Caractéristiques
closure type crimp seal, 20 mm (not included)
Conditionnement
pkg of 93 ea
Disponibilité
not available in USA
D.E.
30 mm
Diam. × H
30 mm × 100 mm
Volume
50 mL