822794
TSKgel® SuperMP(PW)-M (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, hydroxylated methacrylate phase
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® SuperMP(PW)-M Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 8 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 22794
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
≤20% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
10-80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
8 μm
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne analytique