Principaux documents
821966
TSKgel® CM-STAT (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, carboxymethyl phase
Synonyme(s) :
Colonnes TSKgel® HXL séries GPC
1 EA
1 530,00 €
1 530,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 530,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
1 530,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC TSKgel® CM-STAT, phase carboxymethyl, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Na+
Fabricant/nom de marque
Tosoh CM-STAT, 21966
Paramètres
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
1.0-2.0 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
carboxymethyl phase
Taille des particules
7 μm
pH de fonctionnement
3-10
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Bulk packing to top off and/or repack TSKgel columns and guard columns.
TSKgel CM-STAT columns are packed with 7 and 10μm hydrophilic non-porous resin particles of which the surface consists of an open access network of multi-layered weak cation exchange groups. The innovative bonding chemistry, combined with a relatively large particle size, results in a respectable loading capacity, low operating pressure and rapid analysis. Applications for the TSKgel CM-STAT columns include the separation of proteins, protein aggregates, charge isomers of monoclonal antibodies, PEGylated proteins, and peptide digests.
Forme physique
Shipped in DI water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation