821449
TOYOPEARL® Butyl-600M Bulk Media
bottle of 100 mL, 65 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® Butyl-600M
About This Item
Produits recommandés
Description
Adsorption capacity (50 +/- 10 mg/mL (Lysozyme))
Clean in place (CIP) (0.5 M NaOH or 0.1 M HCl)
Formulation (72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol)
Phase filter (Butyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Caractéristiques
Molecular weight range (Excl. limit: 1,000,000 Da)
Conditionnement
bottle of 100 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 21449
Paramètres
≤50% max. pressure (organic solvent)
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
65 μm
Dimension de pores
750 Å
Plage de pH
1-13
Capacité
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup