Principaux documents
82022-U
Hamilton® HC-75 (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel hardware
Synonyme(s) :
HC-75 Analytical HPLC Column
1 EA
1 260,00 €
1 260,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 260,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
1 260,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Hamilton HC-75 HPLC Column, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel hardware
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L19
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymeric
Taille des particules
9 μm
pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
ion exclusion
Description générale
Hamilton HC-75 columns are used for the separation of mono and disaccharides, orgainc acids, sugars, and sugar alcohols.
Note de bas de page
Ca2+ Form
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis