Key Documents
816093
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 10 mm, sulfonic acid phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Cation Exchange HPLC Guard Kit
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
product name
Kit de précolonne TSKgel® d′échange d′ions (cation), phase sulfonic acid, L × I.D. 3.5 cm × 10 mm, 20 μm particle size
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Na+
Fabricant/nom de marque
Tosoh SP-5PW, 16093
Paramètres
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 10 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
20 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Guardgel Kit for 21.5mmID TSKgel SP-5PW columns
Composants
TSKgel Guardgel kits for 21.5 mm ID preparative columns contain:
  • Column Holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 35mm x 12.75mm OD x 10mm ID, 10μm frit at 20mm depth, 1/16"
  • 2 Replacement frits
  • Capillary Tubing, 5cm x 1/16" OD x 0.02" ID
  • Nuts and Ferrules, 10 - 32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • 2 x 5mL guardgel
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation