808002
TOYOPEARL® AF-Amino-650M Bulk Media
phase amine-activated, bottle of 25 mL, 65 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® AF-Amino-650M Bulk Media
About This Item
Produits recommandés
Description
AF-Amino-650M
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
liquid
Conditionnement
bottle of 25 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh TOYOPEARL® AF, 08002
Ampleur du marquage
100 μmol/mL±30 ligand density
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
amine-activated phase
Taille des particules
65 μm
pH de fonctionnement
2-13
Technique de séparation
anion exchange
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1