Documents
807477
Résine en vrac TOYOPEARL® Butyl-650 HIC
matrix polymer (65 μm), bottle of 100 mL, 65 μm
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® Butyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Description
Butyl-650M
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 100 mL
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
Matrice
polymer (65 μm)
Groupe de la matrice active
C4 phase
Taille des particules
65 μm
pH de fonctionnement
1-13
Capacité
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
Les résines TOYOPEARL® HIC pour la chromatographie d′interaction hydrophobe présentent les avantages suivants : forte affinité pour les protéines solubles dans l′eau, taux élevé de récupération en termes de masse et d′activité, grande capacité des échantillons : jusqu′à 2-4 fois celle des supports en gel, les fluctuations de concentrations en sel n′altèrent pas le volume du lit, stabilité mécanique jusqu′à 7 kg/cm2 (7 bar/100 psi), stabilité sur une grande plage de pH (2-12), nettoyage sur place avec 0,5 M NaOH, stérilisable en autoclave. La limite d′exclusion de 5 x 106 Da et la grande dimension des pores, 1000 Å, permet la séparation de très grandes protéines par un mécanisme d′interaction hydrophobe, sans effets d′exclusion stérique.
Application
TOYOPEARL® media are used in hydrophobic interaction media, resins and separation media. TOYOPEARL® media offer high yield recovery of proteins, using various aqueous eluants.
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Autres remarques
Parmi les ligands HIC proposés par TBL, la résine Toyopearl Butyl-650 présente le deuxième niveau d′hydrophobicité par ordre décroissant. Sa dimension des pores est la plus grande parmi les trois résines butyle proposées. Elle voit ses applications principales dans la séparation des protéines, de leurs isoformes et dans l′élimination des agrégats. Ce produit est typiquement utilisé dans les étapes de purification intermédiaire et de polissage.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hongwei Luan et al.
Sheng wu gong cheng xue bao = Chinese journal of biotechnology, 24(5), 867-873 (2008-08-30)
A beta-D-xylosidase from Leifsonia shinshuensis DICP 16 was purified to apparent homogeneity using a combination of ammonium sulfate precipitation, DE 52 anion-exchange, Q-Sepharose Fast Flow anion-exchange, Toyopearl Butyl 650C hydrophobic-interaction and Sephacryl S-300 HR gel-permeation chromatography. The purified xylosidase consisted
P Ceccaroli et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 702(1-2), 41-48 (1998-02-04)
Hydrophobic interaction chromatography (HIC) has been used extensively for the separation of proteins and peptides by elution using a descending salt gradient, with and without the use of detergents or denaturing agents. In this paper we compare different hydrophobic interaction
Hydrophobic interaction chromatography selectivity changes among three stable proteins: conformation does not play a major role
Jones, T.T. and Fernandez, E.J.
Biotechnology and Bioengineering, 87, 288-299 (2004)
V Stocchi et al.
Journal of chromatography. A, 676(1), 51-63 (1994-07-29)
Hydrophobic interaction chromatography (HIC) has been employed extensively in the separation of proteins by elution using a descending salt gradient, with and without the use of detergents or denaturing agents. In this study, a new hydrophobic interaction chromatographic support, Toyopearl