Principaux documents
807166
TSKgel® QAE-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
1 EA
2 010,00 €
2 010,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 010,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
2 010,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
TSKgel® QAE-2SW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L14
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion H2PO4-
Fabricant/nom de marque
Tosoh 07166
Paramètres
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical silica
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary phase
Taille des particules
5 μm
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
TSKgel® QAE-2SW columns are packed with 5μm porous spherical silica beads which are surface modified with a strong anion exchanger. They are used for the separation and analysis of peptides, nucleotides, nucleosides and other biologically active molecules.
Forme physique
Shipped in methanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation