Principaux documents
80229
Supelco
Phenyl benzoate
analytical standard
Synonyme(s) :
Benzoic acid phenyl ester
100 MG
60,30 €
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
60,30 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CO2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Beilstein:
1566346
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.21
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
298-299 °C (lit.)
Pf
68-70 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable