Principaux documents
78991
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
spherical, 70-200 mesh
Synonyme(s) :
Silica gel
100 G
77,50 €
77,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
77,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23201100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
SB.52
77,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Gel de silice, 75-200 μm particle size
Qualité
high-purity grade
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
250-350 m2/g
Perte
~5% loss on drying
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
silica
Taille des particules
75-200 μm
Dimension de pores
0.7-0.9 cm3/g pore volume
110 Å pore size
pH
~7 (5% in H2O, suspension)
pb
2230 °C
Pf
>1600 °C
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
High purity grade silica gel offers the lowest moisture content, tightest particle size distribution, minimal impurities and greatest lot-to-lot consistency which results in greater reproducibility of the separation process. It is useful for all types of low pressure, medium pressure, and flash column chromatography. It can be applied to the clean-up and purification of a wide range of synthetic and natural compounds. A spherical particle shape results in more homogenous packing characteristics, providing sharper peak adsorption and elution curve.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable