75161
Bis(1-methylethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Nimodipine impurity B (PhEur)
488,00 €
About This Item
488,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Famille d'API
nimodipine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=C(C(OC(C)C)=O)C(C(C(OC(C)C)=O)=C(C)N1)C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2
InChI
1S/C21H26N2O6/c1-11(2)28-20(24)17-13(5)22-14(6)18(21(25)29-12(3)4)19(17)15-8-7-9-16(10-15)23(26)27/h7-12,19,22H,1-6H3
Clé InChI
UPOXKUKUWZYRQV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Produits recommandés
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable