Principaux documents
72817
Supelco
Chlorophyll c1
analytical standard
Synonyme(s) :
Magnesium tetradehydropheoporphyrin a5 monomethyl ester, Phorbine, magnesate(1-) deriv.
1 MG
707,00 €
707,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
707,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C35H30MgN4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
610.94
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
707,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(C=C2[N]3=C4C(/C=C/C(O)=O)=C2C)N5C(C=C6C(C)=C(CC)C7=[N]6[Mg@@]53N8C(C(C)=C9C8=C4[C@@H](C(OC)=O)C9=O)=C7)=C1C=C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable