Principaux documents
B5906
Sigma-Aldrich
Bacteriochlorophyll from Rhodopseudomonas sphaeroides
Powder
Synonyme(s) :
Bacteriochlorophyll a
1 MG
440,00 €
5 MG
1 740,00 €
440,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
440,00 €
5 MG
1 740,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C55H74N4O6Mg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
911.50
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
440,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Bacteriochlorophyll from Rhodopseudomonas sphaeroides,
Forme
powder
Niveau de qualité
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Couleur
dark blue
light green to blue-green
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL, light green
ε (coefficient d'extinction)
150-250 at 570-578 nm in diethyl ether
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC[C@@H]1[C@@H](C)c2cc3c(C(C)=O)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H75N4O6.Mg/c1-13-39-34(7)41-29-46-48(38(11)60)36(9)43(57-46)27-42-35(8)40(52(58-42)50-51(55(63)64-12)54(62)49-37(10)44(59-53(49)50)28-45(39)56-41)23-24-47(61)65-26-25-33(6)22-16-21-32(5)20-15-19-31(4)18-14-17-30(2)3;/h25,27-32,34-35,39-40,51H,13-24,26H2,1-12H3,(H-,56,57,58,59,60,62);/q-1;+2/p-1/b33-25+;/t31-,32-,34-,35+,39-,40+,51-;/m1./s1
Clé InChI
DSJXIQQMORJERS-AGGZHOMASA-M
Description générale
Bacteriochlorophylls are photosynthetic pigments, that are present in most of the bacteria.[1]
Application
Bacteriochlorophyll from Rhodopseudomonas sphaeroides has been used as a standard to calibrate the high performance liquid chromatography (HPLC).[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Bacteriochlorophyll/BchF or 3-vinyl-bacteriochlorophyll hydratase is an enzyme present in bacteria, which helps in producing bacteriochlorophyll a. Bacteriochlorophyll a is formed from chlorophyllide a.[3]
Qualité
Partially purified
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Anticancer Drugs Acting via Radical Species: Radiotherapy and Photodynamic Therapy of Cancer
Medicinal Chemistry of Anticancer Drugs, 133-195 (2015)
Vertical gradient of nutrients in two dimictic lakes- influence of phototrophic sulfur bacteria on nutrient balance
Selig U, et al.
Aquatic sciences, 66(3), 247- 256 (2004)
Origin of bacteriochlorophyll a and the early diversification of photosynthesis
Cardona T
Testing, 11(3), e0151250-e0151250 (2016)