Principaux documents
502138
Supelco
EPA 8270/Appendix IX Nitrosamines Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
1 ML
98,10 €
98,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
98,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
98,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA 8270
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL each component in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Application
EPA 8270/Appendix IX nitrosamines mix has been used as a standard solution in the determination of N-nitrosamine in water samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).[1] It has also been used as a standard in the determination of nicotine and N-nitrosamines in indoor house dust using gas chromatography (GC).[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyte
Description
    N-Nitrosodibutylamine
    N-Nitrosodiethylamine
    N-Nitrosodimethylamine
    N-Nitrosodiphenylamine
    N-Nitrosodi-n-propylamine
    N-Nitrosomethylethylamine
    Nitrosomorpholine
    1-Nitrosopiperidine
    1-Nitrosopyrrolidine
    Afficher tout (9)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wilson Beita-Sandí et al.
Chemosphere, 211, 1091-1097 (2018-09-19)
Cation exchange resins have proved to be efficient in removing precursors of N-nitrosodimethylamine (NDMA). NDMA is a probable human carcinogen with a calculated lifetime cancer risk of 10-6 at 0.7 ng/L in drinking water. This paper investigated the effect of pH and
Fully automated determination of N?nitrosamines in environmental waters by headspace solid?phase microextraction followed by GC?MS?MS
Llop A, et al.
Journal of Separation Science, 33, 3692-3700 (2010)
Joy Roasa et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 36(3), 396-404 (2019-02-08)
A method to detect volatile nitrosamines in meat samples was developed using headspace sampling by solid-phase microextraction (HS-SPME), with analysis by GC-MS. A 50/30 µm divinylbenzene/carboxen/polydimethylsiloxane fused silica fibre was selected to extract a total of nine volatile nitrosamines: N-nitrosodimethylamine, N-nitrosomethylethylamine
Determination of nicotine and N-nitrosamines in house dust by pressurized liquid extraction and comprehensive gas chromatography?Nitrogen chemiluminiscence detection
Ramirez N, et al.
Journal of Chromatography A, 1219, 180-187 (2012)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf