Principaux documents
68088
Supelco
N-Nitrosomethylethylamine
analytical standard
Synonyme(s) :
N-Nitroso-N-methylethylamine, NMEA
100 MG
143,00 €
143,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
143,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.24
143,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(N=O)(CC)C
Clé InChI
RTDCJKARQCRONF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76.7 °C - closed cup