67482-U
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
521,00 €
About This Item
521,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
BIOshell A400 Protein C18 Column, L × I.D. 3 cm × 4.6 mm, 3.4 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware (column)
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Description
Shell Thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
proteins
Fabricant/nom de marque
BIOshell
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
1% carbon loading
Paramètres
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
3 cm × 4.6 mm
Superficie
~15 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
3.4 μm
Dimension de pores
3.4 μm particle size
400 Å
pH de fonctionnement
1-8
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Anticorps
Colonne de garde